Learn More
Bel Art™ Stazioni per lavaggio oculare di sicurezza
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Altezza (sistema imperiale):
13.75 in
15 pollici
Larghezza (sistema imperiale):
17.5 pollici
18 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
La stazione di sicurezza per lavaggio oculare SP Scienceware™ è provvista di un tappo oculare incorporato che ne permette l’utilizzo in qualsiasi posizione e offre un'irrigazione oculare efficace ed immediata.
- Sono disponibili tre stazioni adatte per tutte le postazioni di lavoro: una stazione singola o doppia con flaconi per lavaggio oculare da 1000 ml (32 once) o una stazione singola con flacone da 500 ml (16 once)
- Fornite con flaconi vuoti
- Gli schemi delle istruzioni sul flacone e sulla stazione mostrano come utilizzare il flacone per il lavaggio oculare
- Le indicazioni sulla stazione sono riportate in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
- Dimensioni della stazione singola: 44.5 P x 38 A cm (17 1/2 x 15 pollici); dimensioni della stazione doppia: 45.7 P x 34.9 A cm (18 x 13 3/4 pollici)
- Bulloneria non inclusa
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 33.81 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Verde |
| Portata | 1 gpm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.75 in |
| Altezza (sistema metrico) | 34.92 cm |
| Include | Due flaconi vuoti da 1000 ml, istruzioni di manutenzione |
| Materiale | LDPE |
| Mounting | Wall |
| Product Type | Stazione doppia per il lavaggio oculare |
| Vedi altri risultati |