Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Codice prodotto. 11302244 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Da utilizzare con (applicazione):
Pipets up to 2mL
Pipette fino a 10 ml
Pipette fino a 25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11302244
Marca: Bel-Art™ F379111102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Valvola a rilascio rapido inclusa per velocizzare l'erogazione. I pipettatori Bel Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II sono codificati a colori in base al formato per una facile identificazione.
  • Rotate the knurled thumb wheel to aspirate liquid to the desired volume
  • Apply light pressure to the fast release lever to rapidly dispense
  • Rotate the thumb wheel for gradual dispensing
  • Glass or plastic pipettes are easily inserted into a unique collar with stabilizing fingers for a secure hold
  • Sizes are color coded; can be disassembled for cleaning
Order Info
Pipette vendute separatamente.
Specifica
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Serologic Pipette
Grip Type Ergonomic
Materiale Polypropylene, Silicone Rubber
Modello Pipette Pump II
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Fast Release Pipet Filler
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipets up to 2mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2mL