Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Da utilizzare con (applicazione):
Pipets up to 2mL
Pipette fino a 10 ml
Pipette fino a 25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rotate the knurled thumb wheel to aspirate liquid to the desired volume
- Apply light pressure to the fast release lever to rapidly dispense
- Rotate the thumb wheel for gradual dispensing
- Glass or plastic pipettes are easily inserted into a unique collar with stabilizing fingers for a secure hold
- Sizes are color coded; can be disassembled for cleaning
Order Info
Pipette vendute separatamente.
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Verde |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Serologic Pipette |
| Grip Type | Ergonomic |
| Materiale | Polipropilene/gomma siliconica |
| Modello | Pipette Pump II |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |