Learn More
Bel-Art™ Coperta antincendio SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Naturale / tanno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per piccoli incendi e fiammate di classe A da olio/grasso
- Può anche essere avvolto intorno alla testa e al corpo per proteggersi da fiamme e braci durante la fuga da una stanza in fiamme o per la protezione da schizzi di metallo fuso
- Fibra di vetro intrecciata con superficie ruvida; tutti i bordi sono dotati di filettatura in Kevlar™ ignifuga
- L'intreccio ravvicinato riduce notevolmente la quantità di ossigeno atmosferico disponibile per alimentare il fuoco
- Collocato in un contenitore ad accesso immediato che può essere appeso alla parete o conservato in un qualsiasi luogo accessibile
Specifica
Specifica
| Product Type | Fire Blanket |
| Colore | Naturale / tanno |
| Materiale | Fibra in vetro di lana |
| Dimensioni (L x P) | 36 x 40 in (91.4 x 101.6 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per focolai di classe A da oli leggeri e grasso |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
| Tensione | 0/1 V |
| Larghezza (sistema imperiale) | 40 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 101.6 cm |