Learn More
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul
Per la filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima dell'analisi FLOW e FACS (in attesa di brevetto). I setacci cellulari Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ per puntali per pipette da 1000 ul sono sterili e forniti in due misure di porosità.
Marca:  Bel-Art™ H13680-0070
100.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15346248
  • 126.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Consente una filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 Glc mul) prima dell'analisi FLOW o FACS
  • Preserva il volume quando si filtrano piccoli volumi
  • Rimuove gli aggregati cellulari e crea sospensioni uniformi con cellule singole
  • Riduce la possibilità di ostruzione di strumenti FLOW o FACS grazie alla filtrazione efficace dei detriti cellulari
  • Vassoio compatto per 50 filtri per cellule Flowmi pronti per l'inserimento a pressione sui puntali; copertura scorrevole per un uso semplice con una sola mano
  • Confezionati in sacchetto richiudibile per mantenere la sterilità in caso di utilizzo in cappe a flusso laminare o per pericoli biologici
  • Sterili, porosità 40 Glc mum o 70 Glc mum
Specifica
Specifica
Polyethylene
Consente una filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima di analisi a flusso o FACS™
Setaccio cellulare
Puntali da 1000 μl inclusi Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™ e altri
White
Vassoio compatto
Sterili
70 μm
Videos
  • Bel-Art FLOWMI cell strainers
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul > 70μm porosity