Learn More
Bel-Art™ Macchina per ghiaccio secco Frigimat™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Dry Ice Maker
Descrizione
- Facile e sicura da usare, silenziosa
- Più scarichi di pressione impediscono che la pressione superi i 10 psi
- Il manometro integrato monitora la produzione di ghiaccio secco
- Con corpo in policarbonato trasparente
- La temperatura del corpo consente sempre un maneggiamento sicuro senza rischi di lesioni da congelamento
- Funziona con bombola di CO2 (venduta separatamente)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Produzione di ghiaccio secco su richiesta facile e veloce |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bombola da 50 lb. di LCO2 |
| Capacità | Blocchi di ghiaccio secco da 10 a 16 |
| Include | Tubo di collegamento in rame nichelato da 1.8 m con accoppiamento filettato CGA 320 standard per un facile collegamento alla bombola di LCO 2, robusto pigtail nichelato, protezioni di scarico della pressione |
| Materiale | Policarbonato |
| Product Type | Dispositivo per la produzione di ghiaccio secco a cubetti Frigimat™ |
| Tipo | Dry Ice Maker |