Learn More
Bel-Art™ Fogli in polietilene poroso Fritware™ SP Scienceware™
Forniti con porosità media o grossolana
Marca:  Bel-Art™ H13639-0518
Codice prodotto. 15320027
  • 272.09€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
  • Il tipo a porosità media ha una dimensione media dei pori di 70 micron
  • Il tipo a porosità grossolana ha una media di 110 micron
Specifica
Specifica
HDPE
Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
125.9 mil
18 x 18 in (46 x 46 cm)
46 cm
46 cm
110 μm
Grossolano
3.2 mm
18 pollici
18 in