Learn More
Bel-Art™ Fogli in polietilene poroso Fritware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. p-113113 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Porosità:
Grossolano
medio
Dimensioni (L x P):
18 x 18 in (46 x 46 cm)
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11382224
Marca: Bel-Art™ H136385116
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Forniti con porosità media o grossolana
  • Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
  • Il tipo a porosità media ha una dimensione media dei pori di 70 micron
  • Il tipo a porosità grossolana ha una media di 110 micron
Specifica
Tipo di filtro Microporous Filter
Formato Sheet
Materiale HDPE
Materiale (membrana) Polyethylene
Dimensione del poro 70 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
Porosità medio
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Tipo Porous Polyethylene Sheets
Dimensioni (L x P) 18 x 18 in (46 x 46 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in
Larghezza (sistema metrico) 46 cm