Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inoculating Turntable
Codice prodotto. 11786575 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
12.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786575
Marca: Bel-Art™ F409130000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows even distribution of bacterial cells in Petri dishes from 60 through 100mm dia.
  • Lightweight and portable
  • Hand-operated turntable .
  • Ball bearings ensure smooth and effortless spinning for faster and more accurate inoculation
  • Recessed, non-skid, neoprene turntable top keeps Petri dishes in place
  • Removable top for cleaning
  • Rugged body made of easy-to-clean polypropylene
Specifica
Diameter (English) Inside 5 in.
Diameter (Metric) Inside 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Materiale Polypropylene
Product Type Inoculating Turntable
Da utilizzare con (apparecchiatura) 60 to 90 mm petri dishes
Include Non-skid neoprene recessed stabilizing pad
Larghezza (sistema metrico) 5 cm