Learn More
Bel-Art™ Imbuto per fusti grande SP Scienceware™ per applicazioni industriali
Codice prodotto. 15365891 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
42.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15365891
Marca: Bel-Art™ H147160000
Consente all'utente di riempire in sicurezza fusti e contenitori
  • Struttura monopezzo e spessore di 6.35 mm (0.25 pollici) in grado di resistere all'uso industriale
  • La sezione cilindrica superiore ha un diametro esterno di 36 cm x 13 cm di altezza (15 x 5 pollici) e una flangia superiore larga 2.54 cm (1 pollice)
  • Il cono a 45 gradi è alto 11 cm (4.5 pollici) e lo stelo, lungo 14 cm (5.5 pollici), ha un diametro esterno che si assottiglia da 51 mm (2 pollici) a 44 mm (1.75 pollici).
  • L'altezza complessiva è di 39 cm (15.5 pollici)
  • Il volume è di 25 L (6.7 galloni) o 1550 pollici cubici
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 42.5 cm
Capacità (sistema metrico) 18 l
Materiale Polietilene
Altezza (sistema metrico) 38 cm
Include A 11 cm, cono di 45°
Lunghezza (sistema metrico) gambo 12.6 cm
Product Type Utility Funnel