Learn More
Bel Art™ Cestelli portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Codice prodotto. 13412439 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
4 l
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema imperiale):
7,06 in.
9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13412439
Marca: Bel Art™ M168074002
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
  • Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
  • I cestelli portaghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggeri, durevoli, anti-condensa e impervi a umidità e odori
  • Pratico beccuccio, bordi anti-goccia, indicatore della linea di riempimento
  • Coperchio con serratura a inserimento preciso e base per un facile impilaggio
  • La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
Specifica
Altezza (sistema metrico) 22,86 cm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Diametro (sistema metrico) 26,67 cm
Capacità (sistema imperiale) 0,9 galloni
Include Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Progettazione Trama leggera, antiscivolo
Materiale Uretano
Diametro (sistema imperiale) 10,5 in.
Tipo Cestello portaghiaccio
Colore Nero
Capacità (sistema metrico) 4 l
Capacità 24 Microtubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da -196 ° a 100 °C