Learn More
Bel Art™ Cestelli portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Codice prodotto. 13432429 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
4 l
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema imperiale):
7,06 in.
9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13432429
Marca: Bel Art™ M168072003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
  • Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
  • I cestelli portaghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggeri, durevoli, anti-condensa e impervi a umidità e odori
  • Pratico beccuccio, bordi anti-goccia, indicatore della linea di riempimento
  • Coperchio con serratura a inserimento preciso e base per un facile impilaggio
  • La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
Specifica
Altezza (sistema metrico) 17,9 cm
Altezza (sistema imperiale) 7,06 in.
Diametro (sistema metrico) 26,8 cm
Capacità (sistema imperiale) 0,56 gal
Include Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Progettazione Trama leggera, antiscivolo
Materiale Uretano
Diametro (sistema imperiale) 10,56 in.
Tipo Cestello portaghiaccio
Colore Rosso
Capacità (sistema metrico) 2,5 l
Capacità 24 Microtubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da -196 ° a 100 °C