Learn More
Bel Art™ Cestelli portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
4 l
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema imperiale):
7,06 in.
9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
- Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
- Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
- I cestelli portaghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggeri, durevoli, anti-condensa e impervi a umidità e odori
- Pratico beccuccio, bordi anti-goccia, indicatore della linea di riempimento
- Coperchio con serratura a inserimento preciso e base per un facile impilaggio
- La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 22,86 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 26,67 cm |
| Capacità (sistema imperiale) | 0,9 galloni |
| Include | Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base |
| Progettazione | Trama leggera, antiscivolo |
| Materiale | Uretano |
| Diametro (sistema imperiale) | 10,5 in. |
| Tipo | Cestello portaghiaccio |
| Colore | Blu |
| Vedi altri risultati |