Learn More
Bel-Art™ Raccoglitore di mercurio SP Scienceware™
Codice prodotto. 12372088 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Mercury spill clean-up replacement pad
Per la pulizia degli sversamenti di mercurio
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 12372088
Marca: Bel-Art™ F362510000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per raccogliere le fuoriuscite di mercurio in modo pratico e veloce. Il raccoglitore di mercurio SP Scienceware™ contiene 125 ml di mercurio.
Captures spilled mercury beads quickly and conveniently. Bel-Art™ Mercury Collector holds 125 ml of mercury.
  • Lid features absorbent foam pad on interior surface
  • Replacement foam pad available
  • Dispose of mercury by approved disposal method
Specifica
Colore White
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Polyethylene
Tipo Replacement Pad
Da utilizzare con (applicazione) Mercury spill clean-up replacement pad
Include Jar, perforated plate, lid with attached foam pad
Altezza (sistema imperiale) 1.88 in.
Altezza (sistema metrico) 4.77 cm