Learn More
Bel-Art™ Inserti a rete aggiuntivi SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Screen Size:
Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In bronzo fosforoso
- Rimovibile
- Include una confezione di 8 inserti di schermatura in bronzo fosforoso, 1 per ciascuna rete standard da 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 e 230
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rimovibile |
| Tipo | Inserti a rete aggiuntivi |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.2 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kit di setacciatori micro Mini-Sieve |
| Include | Confezione da 8 inserti per schermo in bronzo fosforoso, 1 ciascuno con reti standard da 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 e 230 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 56 mm |
| Materiale del telaio | Plastic |
| Screen Size | Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh) |
| Mesh Material | Bronzo fosforoso |
| Sieve Number | Set of 8 (25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, and 230) |