Learn More
Bel Art™ Rack a elevata aderenza SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. p-53701 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
40
60
90
Capacità:
Provette da 10 a 13 mm
Provette da 13 a 16 mm
Provette da 16 a 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10296294
Marca: Bel Art™ F187490000
Le provette per test resistono in qualsiasi posizione, anche invertite
Test tubes hang in any position, even inverted
  • Il piccolo portaprovette mantiene saldamente e in modo sicuro ciascuna provetta, perfetto per la decantazione o il bagno d’acqua
  • Stampato in polipropilene autoclavabile, può essere immerso in un bagno d'acqua
  • Le piastre terminali hanno lo spazio per l'etichettatura e i pozzetti sono provvisti di identificazione alfanumerica
  • Adatto per la maggior parte delle apparecchiature di campionamento automatico
  • Sovrapponibile
  • Facile da assemblare: A scatto
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 pollici (11 x 25 x 7 cm)
Specifica
Product Type Rack, a elevata aderenza
Matrice 15 x 6
Autoclavabile
Colore White
Capacità Provette da 10 a 13 mm
Materiale Polipropilene
Posizioni 90
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 9,75 x 4,12 x 2,75 in. (24,8 x 10,5 x 7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 24,8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4,12 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,75 in.