Learn More
Bel-Art™ Dispositivo di riempimento pipette SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Pipet Filler, Vikem vinyl
Descrizione
Squeeze, then release the bulb to draw fluid into the pipet
- Il portapipette viene rimosso quando il fluido riempie il bulbo e la parte superiore della pipetta viene coperta rapidamente con un dito guantato, per controllare e rilasciare il fluido in modo semplice e sicuro
- Il bulbo è in vinile Vikem™ con un mandrino affusolato in polietilene per una rapida rimozione una volta riempita la pipetta
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Round |
| Materiale | Vinile Vikem |
| Modello | Standard |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Ricarica per pipette |
| Vedi altri risultati |