Learn More
Bel-Art™ Vetrini coprioggetto in plastica SP Scienceware™
Codice prodotto. 12937320 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Unbreakable; 22 x 22mm
Codice prodotto. 12937320
Marca: Bel-Art™ H446900000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I vetrini coprioggetto in vinile flessibile sono confezionati con tessuto interlacciato per una maggiore protezione.
  • Forniscono un indice di rifrazione simile al vetro
  • Infrangibili, più sicuri del vetro
  • Utilizzati in laboratori medici e biologici nonché in applicazioni didattiche
Specifica
Product Type Vetrini coprioggetto
Forma Square
Materiale Vinile
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore (sistema metrico) 15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la separazione tramite tessuto per evitare graffi
Quantità Confezione da 1000