Learn More
Bel-Art™ Tubi di essiccazione in polietilene SP Scienceware™
Riempiono questi tubi dritti in polietilene indistruttibili con un essiccante. Tubi dotati di raccordi compatibili con tubi da 0.25 a 0.375 pollici.
37.20€ - 48.60€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Adatto al tubo | 6.4 to 9.5 mm |
Lunghezza punta (sistema imperiale) | 0.87 in. |
Length (Metric) Tip | 22 mm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11801223
|
Bel-Art™
F19961-0000 |
Tubo di essiccazione | 152 mm |
37.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11801273
|
Bel-Art™
F19962-0000 |
Drying Tube | 203 mm |
48.60€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Dimensioni: diametro interno 16 mm x diametro esterno 19 mm (0.675 x 0.75 pollici) in tre opzioni di lunghezza (4, 6 o 8 pollici)
- Ogni tubo viene fornito con due raccordi in polipropilene che accettano tubi con diametro interno da 6.4 a 9.5 mm (da 0.25 a 0.375 pollici)
- Ulteriori puntali possono essere acquistati separatamente
- Agente essiccante non incluso
Specifica
Polyethylene | |
6.4 to 9.5 mm | |
0.87 in. | |
22 mm |