Learn More
Bel Art™ Morsetti per buretta in polipropilene SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Morsetto singolo buretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- In polipropilene resistente agli agenti chimici autoclavabile a 121°C (250°F)
- Cuscinetti in gomma morbida per trattenere la buretta senza graffiarla
- Le graduazioni rimangono visibili
- Il morsetto è adatto per aste di supporto standard (12.5 mm) e include un adattatore per aste più strette da 9.5 mm
- Asta di supporto non inclusa
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Morsetto singolo buretta |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Adattatore da montare su aste più strette di 0.37 poll. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Asta di supporto standard |
| Colore | White |
| Jaw Type | 2-Prong, 3-Prong |
| Diameter (Metric) Inside | 9.5 to 12.5 mm |