Learn More
Bel-Art™ Vaschetta di colorazione Coplin in polipropilene SP Scienceware™
Design quadrato conico classico migliorato con un'apertura più larga per il posizionamento e la rimozione semplificati dei vetrini. La vaschetta di colorazione Coplin in polipropilene Bel Art™ SP Scienceware™ consente di facilitare le operazioni con i vetrini.
Marca: Bel-Art™ F44208-1000
8.15 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05760kg
Descrizione
Improves on the classic tapered square design with a larger opening for easier placement and removal of slides. Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Coplin Staining Jar makes working with slides easier.
- Cinque scanalature interne ospitano fino a 10 vetrini back to back standard da 25 x 75mm
- Autoclavabile a 121ºC
- Parte superiore piatta
- Facile presa del bordo zigrinato
- Filettatura profondo
- Guarnizione antiperdite
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Ciascuno | |
4.5 pollici | |
59.7 mm |
Round | |
Vaschetta di colorazione | |
114 mm | |
2.375 in. |