Learn More
Bel Art™ Vassoi per sterilizzazione in polipropilene SP Scienceware™
Codice prodotto. p-65234 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
13 l
18 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745074
Marca: Bel Art™ H162600000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vassoio in plastica di polipropilene anticorrosione. I vassoi per sterilizzazione in polipropilene Bel Art™ SP Scienceware™ sono dotati di angoli arrotondati per facilitare la pulizia e di lati lisci rastremati per l'impilaggio.
Corrosion-proof polypropylene plastic trays have rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Trays are steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Covers are sold separately
Order Info
Covers are sold separately.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensioni (L x P x A) 12 x 8 x 5 pollici (30.5 x 20.3 x 12.7 cm)
Colore White
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio per sterilizzazione
Larghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Da utilizzare con Coperchio per vassoio per sterilizzazione, codice componente 162590000
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Autoclavabile