Learn More
Bel-Art™ Flaconi con contagocce Polystop™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il contagocce si estrae facilmente mentre il tappo rimane perfettamente nel collo del flacone, in questo modo funge da guida per il riposizionamento del contagocce nel flacone
- Tappo in polipropilene
- Il flacone in vetro trasparente ha un collo a T smerigliato e il contagocce è dotato di un morbido cappuccio in vinile
- Smontabile per facilità di pulizia
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 once |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 1 Ea. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Dropper Capacity | 30 mL |
| Vedi altri risultati |