Learn More
Bel-Art™ Scatola per congelatore a scomparsa SP Scienceware™
Codice prodotto. 15550052 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Divisore a 81 celle
Scatola per congelatore a scomparsa
Scatola per congelatore a scomparsa e divisorio con 81 posizioni
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rack per conservazione in congelatore da 2 in
Scatola per congelatore a scomparsa da 2 pollici o qualsiasi scatola per congelatore 5.25 x 525
Dimensione della confezione:
12 confezioni
Codice prodotto. 15550052
Marca: Bel-Art™ F188290001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Si adattano a rack per conservazione in congelatore standard da 2 pollici
Fit into standard 2 in. freezer storage racks
Spedizione in pacco piatto, pronto per l'assemblaggio in pochi secondi
  • In grado di resistere a temperature ambiente basse (-86 °C)
  • In polipropilene traslucido
  • Riutilizzabili, non aderiscono a ripiani o scaffali ghiacciati
  • Nessuna deformazione né scolorimento in caso di esposizione a condensa o fuoriuscite di liquidi
  • In grado di resistere a una pulizia leggera con alcol o detergente delicato
  • I divisori indicizzati si adattano a queste e a tutte le scatole per congelatore da 5.25 x 5.25 pollici
  • Per 81 fiale (12 mm)
Specifica
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Bianco
Materiale PP (polipropilene)
Forma Square
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scatola per congelatore a scomparsa da 2 pollici o qualsiasi scatola per congelatore 5.25 x 525
Capacità 81 Vials
Include Divisore graduato a 81 celle
Product Type Divisore a 81 celle
Quantità 12/conf.
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 in (13.2 x 13.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 13.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in
Larghezza (sistema metrico) 13.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm