Learn More
Bel-Art™ Scatola per congelatore a scomparsa SP Scienceware™
Si adattano a rack per conservazione in congelatore standard da 2 pollici
31.65€ - 93.66€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Materiale | PP (polipropilene) |
Quantità | 12/conf. |
Lunghezza (sistema metrico) | 13.2 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 13.2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15560052
|
Bel-Art™
F18829-0012 |
Scatola per congelatore a scomparsa e divisorio con 81 posizioni |
93.66€
12 confezioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15540052
|
Bel-Art™
F18829-0000 |
Scatola per congelatore a scomparsa | N/A | ||||||
15550052
|
Bel-Art™
F18829-0001 |
Divisore a 81 celle | N/A | ||||||
Descrizione
Fit into standard 2 in. freezer storage racks
Spedizione in pacco piatto, pronto per l'assemblaggio in pochi secondi
- In grado di resistere a temperature ambiente basse (-86 °C)
- In polipropilene traslucido
- Riutilizzabili, non aderiscono a ripiani o scaffali ghiacciati
- Nessuna deformazione né scolorimento in caso di esposizione a condensa o fuoriuscite di liquidi
- In grado di resistere a una pulizia leggera con alcol o detergente delicato
- I divisori indicizzati si adattano a queste e a tutte le scatole per congelatore da 5.25 x 5.25 pollici
- Per 81 fiale (12 mm)
Specifica
Bianco | |
12/conf. | |
13.2 cm |
PP (polipropilene) | |
13.2 cm |