Learn More
Bel-Art™ Sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Con porte per gas
Senza porte per gas
Descrizione
Includes
Un paio di guanti e due anelli di bloccaggio inclusi
- L'ampia finestra in acrilico con aperture per guanti circolari da 6 pollici consente una visione sicura delle operazioni; l'apertura laterale con diametro di 8 pollici consente un facile inserimento di materiale e apparecchiature
- Sono inclusi guanti in neoprene di misura grande, con lunghezza di 22 pollici (20 pollici installati); buona protezione contro la penetrazione di gas, liquidi o solidi
- I guanti sono fissati con anelli di bloccaggio (inclusi) alle aperture circolari da 6 pollici
- Corpo stampato in LDPE con angoli arrotondati per una facile pulizia
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 13 x 27 x 22 pollici (33 x 69 x 56 cm). Peso con imballo: 38 libbre (17.2 kg). Sono disponibili anelli di bloccaggio di ricambio (codice produttore 500290200) e guanti in neoprene di ricambio (codice produttore H500290000).
Specifica
Specifica
| Product Type | Solo per scatola a guanti |
| Materiale | LDPE con finestra in acrilico |
| Colore | Bianco |
| Profondità (sistema metrico) | 33 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Porte per gas, guanti per scatola a guanti |
| Altezza (sistema metrico) | 55 cm |
| No. of Compartments | 1 |
| Volume (sistema metrico) | 126.5 litri |
| Peso (sistema metrico) | 17.2 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 68.5 cm |