Learn More
Bel-Art™ Sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Include:
Con porte per gas
Senza porte per gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Un paio di guanti e due anelli di bloccaggio inclusi
- L'ampia finestra in acrilico con aperture per guanti circolari da 6 pollici consente una visione sicura delle operazioni; l'apertura laterale con diametro di 8 pollici consente un facile inserimento di materiale e apparecchiature
- Sono inclusi guanti in neoprene di misura grande, con lunghezza di 22 pollici (20 pollici installati); buona protezione contro la penetrazione di gas, liquidi o solidi
- I guanti sono fissati con anelli di bloccaggio (inclusi) alle aperture circolari da 6 pollici
- Corpo stampato in LDPE con angoli arrotondati per una facile pulizia
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 13 x 27 x 22 pollici (33 x 69 x 56 cm). Peso con imballo: 38 libbre (17.2 kg). Sono disponibili anelli di bloccaggio di ricambio (codice produttore 500290200) e guanti in neoprene di ricambio (codice produttore H500290000).
Specifica
Specifica
| Product Type | Glove Box |
| Materiale | LDPE |
| Profondità (sistema imperiale) | 13 pollici |
| Profondità (sistema metrico) | 33 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 22 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 55 cm |
| Include | Senza porte per gas |
| Larghezza (sistema imperiale) | 27 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 68.5 cm |