Learn More
Bel-Art™ Cestelli SP Scienceware™ Poxygrid™
La struttura in filo di acciaio con rivestimento epossidico resiste in condizioni di laboratorio difficili
76.80€ - 122.81€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11763207
|
Bel-Art™
H16759-0000 |
24.75 x 14 x 6 in. (63 x 36 x 15.2cm) |
122.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773207
|
Bel-Art™
H16765-0000 |
11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm) |
76.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11793207
|
Bel-Art™
H16767-0000 |
20 x 11 x 3.5 in. (51 x 28 x 8.8cm) |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11783207
|
Bel-Art™
H16766-0000 |
14 x 11 x 3.5 in. (36 x 28 x 8.8cm) |
90.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Epoxy-coated steel wire construction holds up under severe laboratory conditions
- Resistente a ruggine, corrosione, solventi, acidi e alcali
- Pratico per il trasporto e l'immersione di gruppi di oggetti in vetro
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Epoxy-coated Steel |