Learn More
Bel Art™ Cartucce essiccanti riutilizzabili SP Scienceware™
Codice prodotto. 10709475 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11.4 cm
19.7 cm
23.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10709475
Marca: Bel Art™ F420450160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cartucce comode e facili da gestire con perline indicatrici in gel di silice Natrasorb™ TI. Le cartucce essiccanti riutilizzabili Bel Art SP Scienceware™ sono utilizzabili anche con altri essiccatori in plastica di dimensioni simili.
  • Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
  • Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
  • Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Order Info
Si adatta agli essiccatori Bel-Art Space Saver™ oltre ad altri essiccatori di dimensioni simili.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 11.4 cm
Product Type Cartuccia essiccante riutilizzabile Scienceware™
Materiale Poliestere
Da utilizzare con (applicazione) Cartucce comode e facili da gestire con perline indicatrici in gel di silice Natrasorb™ TI, per essiccatori con diametro da 160 mm
Peso (sistema imperiale) 0,5 libbre
Peso (sistema metrico) 0.23 kg
Diametro (sistema imperiale) esterno 4,5 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Desiccant in a Cartridge
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .