Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli orizzontali
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
1270.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Stile dell'armadietto | Orizzontale |
Materiale | Copoliestere |
Door Style | Si apre verso il basso, come la porta di un forno, con cerniera nella parte inferiore |
Da utilizzare con (applicazione) | Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce o contenitori di essiccanti Scienceware™ o essiccanti analoghi |
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. di ripiani | Tipo di ripiano | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. di ripiani | Tipo di ripiano | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11842732
|
Bel-Art™
F42074-0220 |
Trasparente | 2 | Ripiani ventilati regolabili | 230 V |
1270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11892732
|
Bel-Art™
F42074-0227 |
Blu con sportello trasparente | 2 | Ripiani ventilati regolabili | 230 V | ||||
10096721
|
Bel-Art™
F42074-0226 |
Trasparente con estremità blu | 2 | Ripiani ventilati regolabili | 230 V | ||||
Descrizione
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
- Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
- La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- 4.0 Lo sportello orizzontale ha un ingombro maggiore, un'altezza minore e si apre dall’alto verso il basso “come la porta di un forno”
- U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
- Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione orizzontale a quella verticale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
- Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 12.4 A pollici
- Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 16.4 A pollici
- Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore cat. 420740001
Specifica
Not Autoclavable | |
Copoliestere | |
Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce o contenitori di essiccanti Scienceware™ o essiccanti analoghi | |
4.0 | |
Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili | |
Da 5° a 40°C | |
51.8 cm | |
34.1 cm | |
41.4 cm |
Orizzontale | |
Si apre verso il basso, come la porta di un forno, con cerniera nella parte inferiore | |
Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello | |
2 | |
Da 41° a 104 °F | |
20.4 pollici | |
13.4 pollici | |
16.3 in |