Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Marca: Bel-Art™ F42074-1220
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
- Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
- La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
- Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
- Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 12.4 A pollici
- Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 16.4 A pollici
- Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L × 13.4 P × 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio.
Specifica
Not Autoclavable | |
Verticale | |
Ad apertura laterale | |
Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello | |
3 | |
Ripiani ventilati regolabili | |
Da 5 ° a 40 °C | |
16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
8,9 in. | |
22,5 cm | |
16,4 in. | |
16,3 in. | |
230 V |
Trasparente | |
Copoliestere | |
Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce per essiccatori, contenitori Scienceware™ o essiccanti analoghi | |
4,0 | |
Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili | |
Da 41 ° a 104 °F | |
1,87 piedi cubi | |
16,3 in. | |
13,4 in. | |
34,1 cm | |
20,4 in. | |
51,8 cm | |
41,4 cm |