Learn More
Bel-Art™ Perline essiccanti di ricambio per modulo essiccatore automatico SP Scienceware™ Secador™, 26 g
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Color-indicating silica gel beads for use in refilling the Secador auto-desiccator module
Rigenerazione automatica per migliaia di cicli.
- Assorbono l'umidità presente nell'aria
- Inerti, atossiche, non corrosive
- Non si disintegrano anche dopo ripetute rigenerazioni
- L’indicatore di umidità a colore cangiante passa dal blu al rosa chiaro per indicare la saturazione
- Il colore rosa/marrone scuro indicano la necessità di sostituzione
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 cm |
| Product Type | Perlina essiccante di ricambio |
| Materiale | Silica Gel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Perline di gel di silice per indicazione colorimetrica da usare per il riempimento del modulo essiccatore automatico Secador™ |
| Peso (sistema metrico) | 26 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- secador auto-desiccator module desicant replacement beads
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Cancerogenicità Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cobalt dichloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu