Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Colore:
Ambra
Blu con sportello trasparente
Trasparente
Trasparente con tappi blu
N. di ripiani:
2
3
Volume (sistema imperiale):
1,17 piedi cubi
1,58 piedi cubi
1,9 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Constructed of Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard Desiccator Cabinets: Vertical Models block 99% of UV light and are resistant to staining, crazing, and chemical attack.
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che li rende la scelta perfetta per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- Igrometro digitale di facile visualizzazione situato nella parte anteriore dello sportello; lo sportello a scorrimento laterale si apre verso sinistra
- Compatto da 34.1 L x 41.4 P cm a ingombro ridotto con possibilità di impilare fino a 3 unità
- Sono disponibili ripiani di ricambio; le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani
- Da utilizzare con cartucce per essiccatore, F42049-0100, F42046-0000
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001. Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Trasparente |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Copoliestere |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con cerniera a sinistra e guarnizione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso |
| Include | Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello |
| Modello | 3,0 |
| N. di ripiani | 3 |
| Vedi altri risultati |