Learn More
Bel-Art™ Scatole portavetrini SP Scienceware™
Non si deformano, scheggiano o rompono e sono inerti all'umidità. Le scatole per vetrini Bel-Art™ SP Scienceware™ sono compatte e durevoli per offrire la massima protezione per vetrini per microscopio da 25 x 75 mm (1 x 3 pollici).
50.75€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrino per microscopio |
---|---|
Include | Numbered index on base |
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15515614
|
Bel-Art™
H44577-0000 |
100 |
50.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Le scatole a parete spessa sono robuste e non si piegano, non si spaccano, né si scheggiano
- Le scatole sono inerti all'umidità e alla condensa e sono completamente a prova di insetti
- Identificazione semplice dei vetrini con indice numerato incluso sulla base e sul coperchio
Specifica
Vetrino per microscopio | |
Numbered index on base |