Learn More
Bel Art™ Essiccatori sotto vuoto compatti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20.6 cm
26 cm
31 cm
Colore:
Bianco
Trasparente
Materiale:
Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato
Policarbonato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Sezioni superiore e inferiore, O-ring in neoprene, rubinetto d'arresto, piastra per campioni in polipropilene
Questi essiccatori in plastica a vuoto di piccole dimensioni consentono di degassare i liquidi in modo rapido e semplice in laboratorio o in aula
- Le unità robuste e infrangibili consentono la conservazione all’asciutto e la protezione dei prodotti sensibili
- Più leggeri e meno costosi rispetto ai modelli in vetro di dimensioni simili; non si scheggiano come il vetro
- Tenere al vuoto completo (29.9 poll. Hg) a temperatura ambiente per 24 ore
- Rubinetto d’arresto rastremato in polipropilene con tappo in PTFE per tubi con diametro interno da 1/4 a 3/8 poll. e consente l’ingresso controllato dell'aria, evitando turbolenze non necessarie
- L'O-ring in neoprene garantisce una tenuta ermetica fino a 0°C senza la necessità di utilizzare il grasso (l'anello non verrà danneggiato se si utilizza il grasso)
- Grazie alla parte superiore in policarbonato trasparente piatta e a cupola con un grande pomolo scanalato, le distanze interne sono massimizzate e il volume interno medio è maggiore del 13% rispetto alle cupole semisferiche standard
- Tutti i modelli includono una piastra perforata con spessore di 1/8 poll. (0.32 cm); l’essiccante monouso o riutilizzabile può essere posizionato sopra o sotto la piastra
- I modelli con fondo in policarbonato trasparente offrono una maggiore visibilità da più angoli
- I modelli con fondo in polipropilene bianco possono sostenere crogioli a incandescenza sulle piastre dell’essiccatore in ceramica ad alto calore Minerit HD (disponibili separatamente, serie F42038)
- I modelli con fondo in policarbonato trasparente offrono una maggiore visibilità da più angolazioni
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato |
| Product Type | Essiccatore sotto vuoto |
| Include | Sezioni superiore e inferiore, O-ring in neoprene, rubinetto d'arresto, piastra per campioni perforata dello spessore di 0,32 cm in polipropilene, rubinetto d'arresto rastremato in polipropilene con spina in PTFE e maniglia rossa, tappo a testa piatta in policarbonato trasparente con grande manopola scanalata |
| Altezza (sistema metrico) | 31 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12,12 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 9,43 in. |
| Diametro (sistema imperiale) flangia esterna | 10,75 in. |
| Diametro (sistema imperiale) piastra | 9,05 in. |
| Diametro (sistema metrico) flangia esterna | 27,3 cm |
| Vedi altri risultati |