Learn More
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetic Retriever
Codice prodotto. 11705229 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705229
Marca: Bel-Art™ 0855540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reaches down drains for lost bars
  • 0.38 in. (9.5 mm) dia. polyethylene pick-up rod
  • With powerful Alnico magnet sealed in one end
  • Handy hang-up grip on other end
  • Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 9.5 mm x 45.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stirring bars
Include High-strength alnico sealed-in magnet, hang-up loop on one end, 0.95 cm polyethylene pick-up rod
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Diametro (sistema metrico) 9.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Materiale Polyethylene
Quantità 1
Forma Cylinder
Tipo Spinbar™ Magnetic Retriever