Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento Sterileware™ Economy SP Scienceware™
Una misurazione economica e precisa delle sostanze liquide o secche
58.55€ - 97.70€
Specifica
Product Type | Sessola per campionamento |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Tipo di parte inferiore | piatto |
Monouso | Sì |
Sterilità | Prodotto sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11322174
|
Bel-Art™
F36933-0001 |
2 once | 63 ml | 12.9 x 4.4 x 2.7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ in.) | N/A | ||||
11332174
|
Bel-Art™
F36933-0002 |
2.7 once | 83 ml | 14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ in.) | N/A | ||||
11342174
|
Bel-Art™
F36933-0003 |
4 once | 125 ml | 15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ in.) | N/A | ||||
11352174
|
Bel-Art™
F36933-0004 |
8.45 oz. | 250 ml | 18.9 x 6.8 x 4.1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ in.) |
97.70€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
- La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
- La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
- Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Sessola per campionamento | |
piatto | |
Prodotto sterile | |
FDA |
Polistirene | |
Sì | |
Bianco | |
Sealed in polyethylene bag |
Sterilized products are not returnable.