Learn More
Bel-Art™ Cucchiaio per campionamento grande sterile Sterileware™ SP Scienceware™
Cucchiaio per campionamento sterile grande, ideale per il campionamento di semisolidi, liquidi viscosi o materiali sfusi
Marca: Bel-Art™ H36948-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cucchiaio per campionamento sterile grande, ideale per il campionamento di semisolidi, liquidi viscosi o materiali sfusi
- I cucchiai da 30 ml (1 oncia) sono realizzati in plastica di polistirene resistente agli urti di grado FDA
- Il manico lungo tiene la mano lontana dal campione
- Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
- Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
1 once | |
Sì | |
Sterili | |
Ideale per il campionamento di materiali semisolidi, liquidi viscosi o sfusi | |
10 in | |
25.4 cm |
Polistirene | |
Lunga | |
30 ml | |
Large | |
FDA | |
10 in | |
25.4 cm |