Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11781776 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
Quantità:
10/Pk.
100/Cs.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Codice prodotto. 11781776
Marca: Bel-Art™ H369022002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers.
Progettate per contenere varie capacità, queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene con elevata resistenza agli urti
  • Le sessole per campionamento da 2 once e 4 once sono dotate di un manico lungo che aumenta la distanza tra la mano e il campione
  • Se posizionate su una superficie piana, rimangono in posizione verticale; possono essere utilizzate come navicelle per pesata
  • La sessola colorata riduce la possibilità di venire dimenticata nel campione; il colore può essere utilizzato come codice per evitare la contaminazione incrociata e fornire uno sfondo a contrasto per campioni di colore chiaro
  • In materiali di grado FDA
  • Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
  • Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Quantità 100/Cs.
Sterilità Sterili
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 once
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Rosso brillante
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Confezione di 100 sessole per campionamento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori a bocca larga
Da utilizzare con (applicazione) Progettate per prelevare campioni, in particolare da contenitori a bocca larga, riducono la presenza di campioni residui sulla sessola o la possibilità che la sessola venga accidentalmente lasciata nel campione
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in
Size 7.6 x 2.5 x 2.5 cm (LxWxH) Bowl
Larghezza (sistema imperiale) 1.62 in
Larghezza (sistema metrico) 4.1 cm
Include Certificato di sterilizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Lunga
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm