Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Marca: Bel-Art™ H36906-2010
64.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21841" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers
Progettate per contenere varie capacità, queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene con elevata resistenza agli urti
- Le sessole per campionamento da 2 once e 4 once sono dotate di un manico lungo che aumenta la distanza tra la mano e il campione
- Se posizionate su una superficie piana, rimangono in posizione verticale; possono essere utilizzate come navicelle per pesata
- La sessola colorata riduce la possibilità di venire dimenticata nel campione; il colore può essere utilizzato come codice per evitare la contaminazione incrociata e fornire uno sfondo a contrasto per campioni di colore chiaro
- In materiali di grado FDA
- Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
- Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Confezione da 10 sessole da campionamento | |
Certificato di sterilizzazione | |
250 ml | |
Sterili | |
FDA | |
Contenitori a bocca larga | |
7.5 x 2.12 x 1.93 in (19 x 5.4 x 4.9 cm) | |
1.93 pollici | |
4.9 cm | |
5.31 pollici | |
19 cm | |
5.6 cm | |
2.12 pollici | |
5.4 cm |
Polistirene | |
8 once | |
Sì | |
Rosso brillante | |
Progettate per prelevare campioni, in particolare da contenitori a bocca larga, riducono la presenza di campioni residui sulla sessola o la possibilità che la sessola venga accidentalmente lasciata nel campione | |
10 Pk. | |
1.93 pollici | |
4.9 cm | |
7.5 pollici | |
2.18 pollici | |
13.5 cm | |
2.12 pollici | |
5.4 cm |