Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori SP Scienceware™ Sterileware™
Codice prodotto. 11766518 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 once
4 once
8 once
Quantità:
10/Box
100/Box
100/scatola
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Codice prodotto. 11766518
Marca: Bel-Art™ H369040000
Edge
In plastica di polistirene. I cucchiai di campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ sono realizzati per raccogliere i campioni da un sito di grandi dimensioni.
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops are designed for retrieving samples from a larger source.
  • For use with wide-mouth containers
  • One-piece, molded of high-impact polystyrene plastic
  • Remain upright on flat surfaces
  • Can be used as weighing boat
  • Made from FDA grade materials
  • Individually sealed and sterilized
  • For one time use and disposal
  • Capacity and volumes are estimated, not meant for taking exact sample weights or volumes
  • Stated volumes represent typical heaping samples
  • Lot stamped for accurate lot tracing
  • Includes a Certificate of Processing for sterilization
Specifica
Quantità 100/Box
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Sessola per campionamento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori a bocca larga
Da utilizzare con (applicazione) Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Lunghezza (sistema imperiale) 8,68 in.
Size 8.9 x 5.1 x 3.3 cm (LxWxH) Bowl
Include Certificato di trattamento per sterilizzazione
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Extra lunga
Lunghezza (sistema metrico) 22,1cm