Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori SP Scienceware™ Sterileware™
In plastica di polistirene. I cucchiai di campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ sono realizzati per raccogliere i campioni da un sito di grandi dimensioni.
Marca: Bel-Art™ H36902-0010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15240kg
Descrizione
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops are designed for retrieving samples from a larger source.
- For use with wide-mouth containers
- One-piece, molded of high-impact polystyrene plastic
- Remain upright on flat surfaces
- Can be used as weighing boat
- Made from FDA grade materials
- Individually sealed and sterilized
- For one time use and disposal
- Capacity/volumes are estimated, not meant for taking exact sample weights/volumes
- Stated volumes represent typical heaping samples
- Lot stamped for accurate lot tracing
- Includes a Certificate of Processing for sterilization
Specifica
Sessola per campionamento | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
2 once | |
Sì | |
Bianco | |
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga | |
10/Box | |
2,9 cm | |
3,06 in. | |
7,8 cm | |
4,1 cm |
Polistirene | |
Extra lunga | |
60 ml | |
Sterile | |
FDA | |
Contenitori a bocca larga | |
1,12 in. | |
8,06 in. | |
20,5 cm | |
1,62 in. |