Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori SP Scienceware™ Sterileware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 once
4 once
8 once
Quantità:
10/Box
100/Box
100/scatola
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Descrizione
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops are designed for retrieving samples from a larger source.
- For use with wide-mouth containers
- One-piece, molded of high-impact polystyrene plastic
- Remain upright on flat surfaces
- Can be used as weighing boat
- Made from FDA grade materials
- Individually sealed and sterilized
- For one time use and disposal
- Capacity and volumes are estimated, not meant for taking exact sample weights or volumes
- Stated volumes represent typical heaping samples
- Lot stamped for accurate lot tracing
- Includes a Certificate of Processing for sterilization
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/Box |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 once |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Sessola per campionamento |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori a bocca larga |
| Vedi altri risultati |