Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super
Codice prodotto. 17662085 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
19 x 14 pollici (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
31 x 38 in. (79 x 96 cm)
35 x 25 in. (35 x 64 cm)
37 x 48 in. (94 x 122 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 17662085
Marca: Bel-Art™ F131651419
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione contro strappi e fuoriuscite pericolose. I sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super sono dotati di etichetta di sterilizzazione che diventa più scura se esposta alla sterilizzazione a vapore per 20 minuti.
  • Protect against dangerous tears and leaks
  • Orange-red bags have standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German, and Spanish
  • Extra-heavy-duty bags are 2 mil-thick blended polymer
  • Autoclavable to 121°C (250°F)
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization
Specifica
Capacità (sistema metrico) 165 L
Tipo di chiusura Zip Tie
Capacità (sistema imperiale) 43.6 gal.
Colore Rosso arancio
Dimensioni (L x P) 19 x 14 pollici (48 x 36 cm)
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 48 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 36 cm
Autoclavabile Non autoclavabile
Include Simbolo di rischio biologico standard e procedure di sicurezza in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo
Da utilizzare con (applicazione) Sacchi extra resistenti a impatti e temperature per ridurre i tempi di autoclavaggio
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Spessore 2 mil (0.279 mm)
Materiale Polimeri
Product Type Sacchetto per smaltimento dei rifiuti a rischio biologico