Learn More
Bel-Art™ Rack per provette Scienceware™ Switch-Grid™
Un rack offre 25 possibili combinazioni di dimensioni delle provette
Marca:  Bel-Art™ F18745-0012
Codice prodotto. 13452459
  • 26.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
L'innovativo rack a telaio diviso può contenere fino a due provette di diverse dimensioni nello stesso rack, consentendo agli utenti di passare rapidamente da una griglia all'altra per ospitare altre misure in base alle necessità.
  • Le provette con diametro da 10 mm a 30 mm si adattano agli inserti a griglia codificati con 5 colori
  • Il rack a tre livelli consente di tenere le provette saldamente in posizione
  • I piedini in gomma impediscono ai rack di scivolare sul banco e consentono un impilaggio sicuro durante lo stoccaggio
  • Il telaio e le griglie in plastica poliossimetilene resistente agli agenti chimici possono essere puliti con detergente neutro, etanolo o alcool isopropilico; autoclavati a 121 C (°250° F)
  • Più compatto e meno costoso rispetto all'acquisto di più rack
  • Dimensioni totali del telaio: 31.8L x 11.1P x 6.7 cm A (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 poll.)
Order Info
Ogni rack include un set di griglie delle stesse dimensioni; i set di griglie di dimensioni alternative possono essere acquistati separatamente.
Specifica
Specifica
Rack con griglie verdi
Verde
plastica
12.5 x 4.37 x 2.62 in (31.8 x 11.1 x 6.7 cm)
12.5 pollici
4.37 in
2.62 pollici
10 x 4
Provette da 16 a 20 mm
40
31.8 cm
11.1 cm
6.7 cm