Learn More
Bel-Art™ Rack per provette Scienceware™ Switch-Grid™
Un rack offre 25 possibili combinazioni di dimensioni delle provette
Marca: Bel-Art™ F18745-0014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
L'innovativo rack a telaio diviso può contenere fino a due provette di diverse dimensioni nello stesso rack, consentendo agli utenti di passare rapidamente da una griglia all'altra per ospitare altre misure in base alle necessità.
- Le provette con diametro da 10 mm a 30 mm si adattano agli inserti a griglia codificati con 5 colori
- Il rack a tre livelli consente di tenere le provette saldamente in posizione
- I piedini in gomma impediscono ai rack di scivolare sul banco e consentono un impilaggio sicuro durante lo stoccaggio
- Il telaio e le griglie in plastica poliossimetilene resistente agli agenti chimici possono essere puliti con detergente neutro, etanolo o alcool isopropilico; autoclavati a 121 C (°250° F)
- Più compatto e meno costoso rispetto all'acquisto di più rack
- Dimensioni totali del telaio: 31.8L x 11.1P x 6.7 cm A (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 poll.)
Order Info
Ogni rack include un set di griglie delle stesse dimensioni; i set di griglie di dimensioni alternative possono essere acquistati separatamente.
Specifica
Rack con griglie gialle | |
Giallo | |
Plastica | |
12.5 x 4.37 x 2.62 in (31.8 x 11.1 x 6.7 cm) | |
12.5 pollici | |
4.37 pollici | |
2.62 pollici |
6 x 2 | |
Provette da 25 a 30 mm | |
12 | |
31.8 cm | |
11.1 cm | |
6.7 cm |