Learn More
Bel-Art™ Essiccatore con porte per gas Techni-Dome™ 360 SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
65 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Protegge grandi quantità di standard, campioni, componenti elettronici o altri articoli sensibili all'umidità
- L’ampio volume interno di 65 litri (4000 pollici cubici) può contenere articoli con altezza o larghezza massima fino a 45 cm (18 poll.), inclusi rack, vassoi e strumenti
- Due porte per gas sono rastremate e ospitano tubi con diametro interno da 1/4 a 3/8 poll.; i rubinetti in PTFE facili da girare facilitano l’ingresso di gas senza turbolenza, riducendo al minimo le interferenze del contenuto
- La struttura in policarbonato è resistente ai prodotti chimici più comuni, nonché alle sollecitazioni termiche ed è facile da pulire
- Include due ripiani rimovibili in polipropilene con diametro di 36.5 cm (14.5 poll.) e 22.5 cm (9 poll.)
- Le maniglie laterali ne agevolano la portabilità e possono essere utilizzate come punto di applicazione per fissare sigilli antimanomissione
- Le porte per gas possono essere chiuse per l’uso di essiccatori con apposite cartucce standard (08-594-17C, 08-594-17B o 08-594-14B)
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Policarbonato |
| Product Type | Essiccatore con porte per gas |
| Include | 2 porte per gas, 2 ripiani rimovibili in polipropilene (14.5 pollici e 9 pollici), rubinetto d'arresto in polipropilene con chiusura in PTFE e maniglia rossa |
| Volume (sistema metrico) | 65 l |
| Altezza (sistema metrico) | 45 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 18 pollici |
| Diametro (sistema metrico) interno | 36.5 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 45 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 11 libbre |
| Vedi altri risultati |