Learn More
Bel-Art™ Contenitori per rifiuti automatici Touch Free™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Includes
Ogni unità viene fornita con un'etichetta per materiale a rischio biologico dai colori brillanti e altre tre etichette (materiali riciclabili, rifiuti e un'etichetta vuota per le singole applicazioni).
Requires
Richiede quattro batterie D (non incluse) che forniscono circa 4000 aperture. Tutti i contenitori devono essere rivestiti con sacchetti monouso per rifiuti o rifiuti a rischio biologico (venduti separatamente). Batterie e sacchetti disponibili sul sito www.fishersci.com.
Apertura e chiusura automatica senza tocco, per proteggere gli utenti dal contatto con il contenitore dei rifiuti
- Quando una mano o un oggetto solido viene spostato sulla parte superiore, il cestino rileva il movimento, apre il coperchio per accettare i rifiuti e quindi si chiude automaticamente
- Il pozzetto integrato contribuisce a ridurre l'odore e la contaminazione dell'aria
- Struttura durevole e affidabile per rivestimenti Scienceware™, rivestimenti per materiali a rischio biologico o sacchetti per rifiuti disponibili in commercio
- L'interruttore ON/OFF disattiva la funzione di apertura/chiusura automatica
2 galloni (N. cat. 11-394-451)
- Ideali per l'utilizzo sul banco
- Il rivestimento in polipropilene autoclavabile rigido rimovibile non perde né arrugginisce
- Corpo e coperchio in plastica ABS stampata, facile da pulire
- Secchio bianco con coperchio bianco
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 14 x 19 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
- Secchio in polipropilene con coperchio in plastica ABS
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
- Secchio grigio con coperchio grigio
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
- Secchio in polipropilene con coperchio in plastica ABS
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
- Secchio rosso con coperchio rosso
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
- L'ingombro ridotto consente l'inserimento in spazi ristretti
- Secchio in acciaio inossidabile con coperchio in plastica ABS nera
- Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
Prima dell'uso, i contenitori devono essere opportunamente etichettati con una delle etichette incluse per indicare il tipo di rifiuti da collocare all'interno.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 27.6 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 7.3 galloni |
| Colore | Rosso |
| Dimensioni (L x P x A) | 14.4 x 10.5 x 22.5 pollici (36.8 x 26.7 x 57.1 cm) |
| Altezza (sistema metrico) | 57.1 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36.8 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26.7 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | Etichette per materiale a rischio biologico dai colori brillanti e altre tre etichette (per materiali riciclabili, rifiuti e etichette vuote per applicazioni personalizzate) |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.5 pollici |
| Vedi altri risultati |