Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Vaccu-Pette a 96 pozzetti SP Scienceware™, autoclavabile
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Siringa sterile monouso da 30 ml o più grande
Aspirazione o dispensazione in 96 pozzetti in meno di 10 secondi, per accelerare i processi ripetitivi di lavaggio, dispensazione e aspirazione operando su più pozzetti simultaneamente.
- Per la sostituzione simultanea dei terreni o per l'aggiunta/rimozione di reagenti in piastre a 96 pozzetti
- È sufficiente collegare una siringa in plastica monouso ed estrarre lo stantuffo per trasferire il liquido
- In plastica trasparente, con uscita per vuoto a un'estremità e un tubo corto con diametro interno di 3.2 mm per il collegamento con la siringa
- Il modello autoclavabile/riutilizzabile è stampato in policarbonato; prima dell'uso deve essere sterilizzato tramite autoclavaggio a una temperatura non superiore ai 121 °C per 20 minuti a 15 psi per evitare contaminazioni
- Non può essere sterilizzato mediante gas, per la possibilità che rimangano intrappolati residui di gas
- Richiede l'utilizzo di una siringa sterile monouso da 30 ml o più grande (non inclusa)
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | 96-well Plates |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Policarbonato |
| Modello | Vaccu-pette |
| Numero di canali | 96 |
| Product Line | SP Scienceware Vaccu-Pette |
| Vedi altri risultati |