Learn More
Bel-Art™ Supporti antivibrazioni Vibrasorb™ Economy SP Scienceware™
Favoriscono l'uso ottimale e la protezione delle apparecchiature elettromeccaniche e ottiche dall'usura eccessiva e perfino da danni strutturali che possono essere causati dall'esposizione alle vibrazioni
Marca: Bel-Art™ F18385-0000
505.38 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg
Descrizione
- Assorbe le vibrazioni fino a 13 Hz con un carico massimo di 16 kg (35 libbre)
- Quattro tamponi ammortizzanti Vibro-Sorber™ e piedini in neoprene supportano queste piattaforme spesse 64 cm (2.5 pollici)
- Involucro in polistirene ad alta resistenza
- Superficie di lavoro liscia in neoprene antiscivolo; facile da pulire
- Area piattaforma: 34 x 27.5 cm (13.5 x 11 in)
- Peso di trasporto massimo per un'efficace smorzamento delle vibrazioni: 11 kg (24 libbre)